Tisk…
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53462-1G PC53462-250MG
APOSPC53462-1GEA 11380 CZK
APOSPC53462-1G APOSPC53462-250MG
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28134183
CAS číslo: 2728-70-3