Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53460-1G PC53460-250MG
APOSPC53460-1GEA 22320 CZK
APOSPC53460-1G APOSPC53460-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737902
CAS číslo: 1805023-67-9