Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC53452-1G PC53452-250MG
APOSPC53452-1GEA 15940 CZK
APOSPC53452-1G APOSPC53452-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆BrF₂N·ClH
MW: 258.491 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30497599
CAS číslo: 1256276-39-7