Tisk…
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-1-iodo-3-nitrobenzene
PC53450-1G PC53450-250MG PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA 14060 CZK
APOSPC53450-1G APOSPC53450-250MG APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396988
CAS číslo: 1261782-23-3