Tisk…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 6220 CZK
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566297
CAS číslo: 1289057-68-6