Tisk…
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53440-1G PC53440-250MG
APOSPC53440-1GEA 3970 CZK
APOSPC53440-1G APOSPC53440-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30492324
CAS číslo: 2149591-38-6