Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53435-1G PC53435-250MG
APOSPC53435-1GEA 5720 CZK
APOSPC53435-1G APOSPC53435-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30481008
CAS číslo: 2149591-27-3