Tisk…
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC53430-1G PC53430-250MG
APOSPC53430-1GEA 15940 CZK
APOSPC53430-1G APOSPC53430-250MG
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃BrF₃IO
MW: 378.912 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30481129
CAS číslo: 2149598-84-3