Tisk…
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5343-1G PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA 27710 CZK
APOSPC5343-1G APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄BrF₅N₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11501049
CAS číslo: 1159512-33-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III