Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 8900 CZK
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128906
CAS číslo: 20857-44-7