Tisk…
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53423-1G PC53423-250MG
APOSPC53423-1GEA 7540 CZK
APOSPC53423-1G APOSPC53423-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781550
CAS číslo: 885520-59-2