Tisk…
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53420-1G PC53420-250MG PC53420-5G
APOSPC53420-1GEA 39680 CZK
APOSPC53420-1G APOSPC53420-250MG APOSPC53420-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30474660
CAS číslo: 2022670-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III