tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53419-100MG
PC53419-1G
PC53419-250MG
APOSPC53419-100MGEA
6020
CZK
APOSPC53419-100MG
APOSPC53419-1G
APOSPC53419-250MG
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Vzorec:
C₈H₁₁FN₂O₂S MW: 218,249 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11656630 CAS číslo: 731018-54-5 |