Tisk…
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53418-1G PC53418-25G PC53418-5G PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA 622 CZK
APOSPC53418-1G APOSPC53418-25G APOSPC53418-5G APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14697995
CAS číslo: 1214334-90-3