Tisk…
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,4-Difluoro-5-iodophenyl)methanol
PC53417-1G PC53417-250MG PC53417-5G
APOSPC53417-1GEA 4630 CZK
APOSPC53417-1G APOSPC53417-250MG APOSPC53417-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₂IO
MW: 270,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348701
CAS číslo: 1097626-21-5