Tisk…
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53416-1G PC53416-250MG
APOSPC53416-1GEA 17360 CZK
APOSPC53416-1G APOSPC53416-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
Vzorec: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30474684
CAS číslo: 2149597-02-2