Tisk…
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 4930 CZK
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Vzorec: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052356
CAS číslo: 175204-37-2