Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 13460 CZK
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,904 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107175
CAS číslo: 1521585-65-8