Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 1040 CZK
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977380
CAS číslo: 355423-16-4