Tisk…
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53400-1G PC53400-250MG PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA 11580 CZK
APOSPC53400-1G APOSPC53400-250MG APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₅F₂IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107099
CAS číslo: 1113050-16-0