Tisk…
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53395-1G PC53395-250MG
APOSPC53395-1GEA 29760 CZK
APOSPC53395-1G APOSPC53395-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅BrF₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28946799
CAS číslo: 1803895-85-3