4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53385-1G
PC53385-250MG
PC53385-5G
APOSPC53385-1GEA
12010
CZK
APOSPC53385-1G
APOSPC53385-250MG
APOSPC53385-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂BrFIN MW: 325,904 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30297368 CAS číslo: 2149601-45-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |