Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53377-1G PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA 12200 CZK
APOSPC53377-1G APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168700
CAS číslo: 1379295-27-8
UN: 3261
ADR: 8,III