Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53376-1G PC53376-250MG
APOSPC53376-1GEA 37360 CZK
APOSPC53376-1G APOSPC53376-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250,022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168699
CAS číslo: 1379332-76-9