Tisk…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53375-1G PC53375-250MG PC53375-5G
APOSPC53375-1GEA 6390 CZK
APOSPC53375-1G APOSPC53375-250MG APOSPC53375-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrFNO₄
MW: 278,032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12173001
CAS číslo: 1153285-35-8