2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC53370-250MG
PC53370-500MG
PC53370-5G
APOSPC53370-250MGEA
1540
CZK
APOSPC53370-250MG
APOSPC53370-500MG
APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₃F₄IO MW: 305.996 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20526760 CAS číslo: 1321963-74-9 |