Tisk…
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53369-1G PC53369-5G
APOSPC53369-1GEA 4570 CZK
APOSPC53369-1G APOSPC53369-5G
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14561453
CAS číslo: 1213206-88-2