Tisk…
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53360-100MG PC53360-1G PC53360-250MG
APOSPC53360-100MGEA 3740 CZK
APOSPC53360-100MG APOSPC53360-1G APOSPC53360-250MG
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₂BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193246
CAS číslo: 1123172-38-2