Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 16500 CZK
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₄F₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12188974
CAS číslo: 100663-25-0