Tisk…
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53356-1G PC53356-250MG
APOSPC53356-1GEA 10350 CZK
APOSPC53356-1G APOSPC53356-250MG
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₁₀H₇F₅O
MW: 238,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30184635
CAS číslo: 2091735-09-8