Tisk…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]methanol
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 24600 CZK
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O
MW: 172,172 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27925457
CAS číslo: 55805-25-9