Tisk…
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53354-1G PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA 24800 CZK
APOSPC53354-1G APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26728226
CAS číslo: 1188932-40-2