Tisk…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 21100 CZK
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17015610
CAS číslo: 55805-22-6