Tisk…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53352-1G PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA 7080 CZK
APOSPC53352-1G APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂N
MW: 167,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015609
CAS číslo: 55805-05-5