Tisk…
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53349-25G
APOSPC53349-25GEA 2150 CZK
APOSPC53349-25G
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,061 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204688
CAS číslo: 139911-28-7