Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53348-1G
PC53348-5G
PC53348-25G
APOSPC53348-1GEA
622
CZK
APOSPC53348-1G
APOSPC53348-5G
APOSPC53348-25G
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₈BrFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09751983 CAS číslo: 1130165-74-0 |