Tisk…
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53347-1G PC53347-25G PC53347-5G
APOSPC53347-1GEA 622 CZK
APOSPC53347-1G APOSPC53347-25G APOSPC53347-5G
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204444
CAS číslo: 474709-71-2