Tisk…
5-Fluoro-2-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53345-1G PC53345-250MG PC53345-5G
APOSPC53345-1GEA 8700 CZK
APOSPC53345-1G APOSPC53345-250MG APOSPC53345-5G
5-Fluoro-2-iodophenol
5-Fluoro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄FIO
MW: 237,998 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16999912
CAS číslo: 186589-87-7