Tisk…
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53344-1G PC53344-5G PC53344-25G
APOSPC53344-1GEA 1660 CZK
APOSPC53344-1G APOSPC53344-5G APOSPC53344-25G
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₄O·K
MW: 230,009 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09993334
CAS číslo: 1451390-71-8