Tisk…
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53342-5G PC53342-25G
APOSPC53342-5GEA 1990 CZK
APOSPC53342-5G APOSPC53342-25G
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₄O·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09993332
CAS číslo: 1012868-70-0