Tisk…
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
PC53336-1G PC53336-250MG
APOSPC53336-1GEA 7280 CZK
APOSPC53336-1G APOSPC53336-250MG
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042622
CAS číslo: 179990-93-3