Tisk…
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53332-1G PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA 10250 CZK
APOSPC53332-1G APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₃BrF₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111700
CAS číslo: 1166819-53-9