Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
PC53331-1G PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA 4140 CZK
APOSPC53331-1G APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20441895
CAS číslo: 1067882-53-4