Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53327-1G PC53327-250MG PC53327-5G
APOSPC53327-1GEA 11740 CZK
APOSPC53327-1G APOSPC53327-250MG APOSPC53327-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28733864
CAS číslo: 1806838-88-9