4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53324-1G
PC53324-5G
PC53324-10G
APOSPC53324-1GEA
992
CZK
APOSPC53324-1G
APOSPC53324-5G
APOSPC53324-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072908 CAS číslo: 1242157-23-8 |