Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53322-1G
PC53322-5G
PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA
953
CZK
APOSPC53322-1G
APOSPC53322-5G
APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrFO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23701539 CAS číslo: 1193162-25-2 |