Tisk…
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53318-1G PC53318-250MG
APOSPC53318-1GEA 10020 CZK
APOSPC53318-1G APOSPC53318-250MG
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Vzorec: C₁₂H₁₆FNO
MW: 209,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839921
CAS číslo: 125224-43-3