Tisk…
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53314-1G PC53314-250MG
APOSPC53314-1GEA 6620 CZK
APOSPC53314-1G APOSPC53314-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃BrF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28740790
CAS číslo: 1805580-01-1