Tisk…
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53306-1G PC53306-250MG
APOSPC53306-1GEA 10150 CZK
APOSPC53306-1G APOSPC53306-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16067892
CAS číslo: 150698-79-6