Tisk…
Difluoromethanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53298-1G PC53298-5G PC53298-250MG
APOSPC53298-1GEA 5630 CZK
APOSPC53298-1G APOSPC53298-5G APOSPC53298-250MG
Difluoromethanesulphonyl chloride
Difluoromethanesulphonyl chloride
Vzorec: CHClF₂O₂S
Bod varu: 95…99 °C
Hustota: 1,696 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09971548
CAS číslo: 1512-30-7
EINECS: 216-150-7
UN: 2924
ADR: 3+8,II